Learn More
3-Phénylpropylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11371996 10 g 10g
11381996 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11371996 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03023.09
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2038-57-5 | C9H13N | 135.21 g/mol
3-Phenylpropylamine is is a compound used for the synthesis of various pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La phénylpropylamine-3 est un composé utilisé pour la synthèse de divers produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’acétate d’éthyle. Non miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri de l’air et sous un gaz inerte sec. Sensible à l’air. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants forts, et le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2038-57-5
Formule moléculaire C9H13N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Numéro MDL MFCD00008224
Clé InChI LYUQWQRTDLVQGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenylpropylamine, benzenepropanamine, 1-amino-3-phenylpropane, hydrocinnamylamine, gamma-phenylpropylamine, 3-phenyl-n-propylamine, 3-phenyl-1-propylamine, 3-phenyl-1-propanamine, propylamine, 3-phenyl, 3-phenylpropanamine
CID PubChem 16259
Nom IUPAC 3-phénylpropan-1-amine
SMILES NCCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenylpropylamine
Densité 0.949
Point d’ébullition 220°C to 221°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.525
Quantité 10 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 2205526
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform,Ethyl Acetate. Not miscible in water.
Poids de la formule 135.21
Pourcentage de pureté ≥98%