Learn More
3-Phénylpropylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Phenylpropylamine |
| CAS | 2038-57-5 |
| Formule moléculaire | C9 H13 N |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Benzenepropanamine, Propylamine','3-phenyl- (6CI,7CI,8CI), (3-Phenylpropan-1-yl)amine, 1-Amino-3-phenylpropane, 3-Phenyl-1-aminopropane, 3-Phenyl-1-propanamine, 3-Phenyl-n-propylamine, 3-Phenylpropanamine, 3-Phenylpropylamine, Hydrocinnamylamine, NSC 87080, Phenpropylamine, γ-Phenyl-n-propylamine, γ-Phenylpropylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8,10H2 |
| SMILES | NCCCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 3-phénylpropan-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 135.21 |
| Poids de la formule | 135.1048 |