Learn More
Bromure de 3-phénylpropylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15405385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15405385 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15405385 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58569.AD
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenylpropylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 626207-42-9
Formule moléculaire C9H11BrZn
Formule linéaire C6H5CH2CH2CH2ZnBr
Numéro MDL MFCD08064069
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme 3-phenyl-1-propylzinc bromide, bromo 3-phenylpropyl zinc, 3-phenyl-1-propylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-phenylpropylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Clé InChI XTDLRSRUPYQIGX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]CCC1=CC=CC=C1.[Zn+]Br
Nom IUPAC bromozinc(1+);propylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 264.471
CID PubChem 24722663
Poids de la formule 264.47