Learn More
3-Phénylpropyne, TRC
Code produit 30426411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426411 10 g 10g
30418711 2.5 g 2.50g
30422786 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30426411 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP33629010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10147-11-2
Formule moléculaire C9H8
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Synonyme 2-Propyn-1-yl-benzene, (2-Propynyl)-benzene, 2-Propynyl-benzene, 3-Phenyl- propyne, 1-Phenyl-2-propyne, 2-Propynylbenzene, 3-Phenyl-1-propyne, Benzylacetylene, Propargylbenzene
Nom IUPAC Prop-2-ynylbenzène
SMILES C#CCc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenylpropyne
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H8/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h1,3-5,7-8H,6H2
Poids de la formule 116.0626