Learn More
3-phénylpyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436796
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11436796 5 g 5g
11446796 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11436796 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23930.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1008-88-4 | C11H9N | 155.2 g/mol
3-Phenylpyridine is a useful synthetic intermediate. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-phénylpyridine est un intermédiaire synthétique utile. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le dichlorométhane et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont de puissants agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1008-88-4
Formule moléculaire C11H9N
Poids moléculaire (g/mol) 155.2
Numéro MDL MFCD00006380
Clé InChI HJKGBRPNSJADMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 3-phenyl, 3-phenyl-pyridine, m-phenylpyridine, unii-edz6kb7jvc, 5-phenylpyridine, 3-phenyipyridine, edz6kb7jvc, 3-azabiphenyl, 3-pyridylbenzene, 3-phenyl pyridine
CID PubChem 13886
Nom IUPAC 3-phénylpyridine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CN=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenylpyridine
Densité 1.085
Point d’ébullition 272°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.616
Quantité 5 g
Beilstein 110400
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,dichloromethane and ethyl acetate.
Poids de la formule 155.2
Pourcentage de pureté 97%