Learn More
3-Phénylpyridine, TRC
Code produit 30422044
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422044 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30422044 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3365001G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenylpyridine
CAS 1008-88-4
Formule moléculaire C11 H9 N
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C11H9N/c1-2-5-10(6-3-1)11-7-4-8-12-9-11/h1-9H
SMILES c1ccc(cc1)c2cccnc2
Nom IUPAC 3-phénylpyridine
Poids moléculaire (g/mol) 155.2
Poids de la formule 155.0735