Learn More
Ester pinacolique d’acide 3-phénylsulfonamidopyridine-5-boronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15411066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15411066 1 g 1g
15421066 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15411066 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54339.03
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1083326-28-6 | Molecular Formula: C17H21BN2O4S | Molecular Weight: 360.235 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1083326-28-6
Formule moléculaire C17H21BN2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 360.235
Numéro MDL MFCD13190589
Clé InChI UXJVHVXONVGHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-3-yl benzenesulfonamide, 3-phenylsulfonamidopyridine-5-boronic acid pinacol ester, n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-pyridinyl benzenesulfonamide, n-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-3-yl benzenesulfonamide, n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-3-yl benzenesulfonamide
CID PubChem 52936632
Nom IUPAC N-[5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-3-yl]benzènesulfonamide
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CN=C2)NS(=O)(=O)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenylsulfonamidopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 360.24
Pourcentage de pureté 96%