Learn More
3-(Phénylsulfonyl)propionitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11379026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11379026 5 g 5g
11389026 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11379026 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20196.06
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 10154-75-3 | C9H9NO2S | 195.236 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10154-75-3
Formule moléculaire C9H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 195.236
Numéro MDL MFCD00047798
Clé InChI OVZPZPVSUAKTCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenylsulfonyl propionitrile, 3-phenylsulfonyl propanenitrile, 3-phenylsulphonyl propiononitrile, 3-benzenesulfonyl propanenitrile, 3-phenylsulfonylpropionitrile, acmc-1bvrh, enamine_005271, 3-phenylsulfonyl propanitrile, 3-phenylsulphonyl-propionitrile, propanenitrile, 3-phenylsulfonyl
CID PubChem 82413
Nom IUPAC 3-(benzènesulfonyl)propanenitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Phenylsulfonyl)propionitrile
Point de fusion 94°C to 96°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 2051019
Poids de la formule 195.24
Pourcentage de pureté 99%