Learn More
Acide 3-(phénylthio)acrylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(Phenylthio)acrylic Acid |
| CAS | 63413-91-2 |
| Formule moléculaire | C9 H8 O2 S |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8O2S/c10-9(11)6-7-12-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\Sc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Acide (E)-3-phénylsulfanylprop-2-énoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 180.224 |
| Poids de la formule | 180.025 |