Learn More
3-(phénylthio)thiphène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10354572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10354572 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10354572 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM04597DA
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Phenylthio)thiophene
CAS 16718-11-9
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H8S2
Numéro MDL MFCD00052043
Quantité 1 g
Synonyme 3-phenylthio thiophene, 3-phenylsulfanyl thiophene, thiophene,3-phenylthio, 3-phenylthiothiophene, acmc-1bt9i, 3-phenylsulphanyl thiophene, phenyl-3-thienyl-sulphide
Clé InChI WQYNBKIZHCGYCV-UHFFFAOYSA-N
SMILES S(C1=CSC=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 3-(phénylesulfanyl)thiophène
Poids moléculaire (g/mol) 192.29
CID PubChem 2778902
Poids de la formule 192.31
Pourcentage de pureté 97%