Learn More
3-(phénylthio)thiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11414304 1 g 1g
11424304 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11414304 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12585.03
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 16718-11-9 | C10H8S2 | 192.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16718-11-9
Formule moléculaire C10H8S2
Poids moléculaire (g/mol) 192.29
Numéro MDL MFCD00052043
Clé InChI WQYNBKIZHCGYCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenylthio thiophene, 3-phenylsulfanyl thiophene, thiophene,3-phenylthio, 3-phenylthiothiophene, acmc-1bt9i, 3-phenylsulphanyl thiophene, phenyl-3-thienyl-sulphide
CID PubChem 2778902
Nom IUPAC 3-phénylsulfanylthiophène
SMILES S(C1=CSC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Phenylthio)thiophene
Point d’ébullition 111°C to 112°C (0.6 mmHg)
Quantité 1 g
Poids de la formule 192.3
Pourcentage de pureté 97%