Learn More
3-phényltoluène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Phenyltoluene |
| % min. CAS | 94.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 4°C to 5°C |
| Couleur | Jaune |
| Densité | 1.0100g/mL |
| Point d’ébullition | 272°C |
| Point d’éclair | >110°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (GC) |
| Afficher plus |