Learn More
Acide 3-phosphonobenzoïque, TRC
Code produit 30414371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30414371 5 mg
30411199 2.5 mg
30411428 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30414371 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3538055MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14899-31-1
Formule moléculaire C7H7O5P
Poids moléculaire (g/mol) 202.1
Nom IUPAC Acide 3-phosphonobenzoïque
SMILES OC(=O)c1cccc(c1)P(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phosphonobenzoic Acid
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H7O5P/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H2,10,11,12)
Poids de la formule 202.0031