Learn More
3-Phthalimidopropanoyl chlorure (grade technique), TRC
Code produit 30379834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30379834 500 mg
30373001 250 mg
30372666 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30379834 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD462610500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17137-11-0
Formule moléculaire C11H8ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 237.64
Synonyme 3-Phthalimidopropionyl Chloride, 3-Phthalimidoylpropionyl Chloride, Phthaloyl-beta-alanyl Chloride, beta-Phthalimidopropionic Acid Chloride, 3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propionyl Chloride, 3-(1,3-Dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)propanoyl Chloride
Nom IUPAC 3-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)chlorure de propanoyl
SMILES ClC(=O)CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phthalimidopropanoyl Chloride (Technical Grade)
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H8ClNO3/c12-9(14)5-6-13-10(15)7-3-1-2-4-8(7)11(13)16/h1-4H,5-6H2
Poids de la formule 237.0193