Learn More
3-picoline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10051480 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10051480 250 mL Flacon en verre 250mL
10347110 500 mL Flacon en verre 500mL
10387060 1 L Flacon en verre 1L
10246813 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10051480 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131132500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 108-99-6 | C6H7N | 93.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-99-6
Formule moléculaire C6H7N
Poids moléculaire (g/mol) 93.13
Numéro MDL MFCD00006402
Clé InChI ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-picoline, beta-picoline, pyridine, 3-methyl, m-picoline, m-methylpyridine, b-picoline, beta-methylpyridine, .beta.-methylpyridine, .beta.-picoline, meta-methylpyridine
CID PubChem 7970
ChEBI CHEBI:39922
Nom IUPAC 3-méthylpyridine
SMILES CC1=CN=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Picoline
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -19.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 143.0°C to 144.0°C
Point d’éclair 38°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5050 to 1.5070
Quantité 250 mL
Beilstein 20, 239
Merck Index 15, 7513
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 93.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Picoline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methylpyridine