Learn More
3-picoline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10347110 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10347110 500 mL Flacon en verre 500mL
10051480 250 mL Flacon en verre 250mL
10387060 1 L Flacon en verre 1L
10246813 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10347110 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131135000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 108-99-6 | C6H7N | 93.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-99-6
Formule moléculaire C6H7N
Poids moléculaire (g/mol) 93.13
Numéro MDL MFCD00006402
Clé InChI ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-picoline, beta-picoline, pyridine, 3-methyl, m-picoline, m-methylpyridine, b-picoline, beta-methylpyridine, .beta.-methylpyridine, .beta.-picoline, meta-methylpyridine
CID PubChem 7970
ChEBI CHEBI:39922
Nom IUPAC 3-méthylpyridine
SMILES CC1=CN=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Picoline
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -19.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 143.0°C to 144.0°C
Point d’éclair 38°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5050 to 1.5070
Quantité 500 mL
Beilstein 20, 239
Merck Index 15, 7513
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 93.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide