Learn More
Alfa Aesar™ 3-picoline N-oxyde, 98 %
Code produit 11444284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444284 100 g -
11454284 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444284 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur A12578.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1003-73-2
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.128
Numéro MDL MFCD00006203
Clé InChI DMGGLIWGZFZLIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylpyridine 1-oxide, 3-picoline-n-oxide, 3-picoline n-oxide, 3-methylpyridine n-oxide, 3-methylpyridine-n-oxide, pyridine, 3-methyl-, 1-oxide, 3-picoline 1-oxide, beta-picoline n-oxide, 3-methylpyridin-1-ium-1-olate, 3-methylpyridine-1-oxide
CID PubChem 13858
Nom IUPAC 3-méthyl-1-oxidopyridine-1-ium
SMILES CC1=C[N+](=CC=C1)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Picoline N-oxide
Point de fusion 36°C to 40°C
Densité 1.13
Point d’ébullition 150°C (15 mmHg)
Point d’éclair 155°C (311°F)
Quantité 100 g
Beilstein 106327
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 98%