Learn More
Alfa Aesar™ 3-picoline N-oxyde, 98 %
Code produit 11454284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454284 500 g 500g
11444284 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454284 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur A12578.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 1003-73-2
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.128
Numéro MDL MFCD00006203
Clé InChI DMGGLIWGZFZLIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylpyridine 1-oxide, 3-picoline-n-oxide, 3-picoline n-oxide, 3-methylpyridine n-oxide, 3-methylpyridine-n-oxide, pyridine, 3-methyl-, 1-oxide, 3-picoline 1-oxide, beta-picoline n-oxide, 3-methylpyridin-1-ium-1-olate, 3-methylpyridine-1-oxide
CID PubChem 13858
Nom IUPAC 3-méthyl-1-oxidopyridine-1-ium
SMILES CC1=C[N+](=CC=C1)[O-]
Specifica
Nom chimique ou matériau 3-Picoline N-oxide
Point de fusion 36°C to 40°C
Densité 1.13
Point d’ébullition 150°C (15 mmHg)
Point d’éclair 155°C (311°F)
Quantité 500 g
Beilstein 106327
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 98%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.