Learn More
3-chlorhydrate de chlorure de picolyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10152990 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10152990 25 g Flacon en verre 25g
10026253 5 g Flacon en verre 5g
10785601 100 g Flacon en verre 100g
10269503 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10152990 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131190250
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 6959-48-4 | C6H6ClN·HCl | 164.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6959-48-4
Formule moléculaire C6H6ClN·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 164.04
Numéro MDL MFCD00012818
Clé InChI UZGLOGCJCWBBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloromethyl pyridine hydrochloride, 3-chloromethylpyridine hydrochloride, 3-picolyl chloride hydrochloride, 3-chloromethyl pyridine hcl, ccris 140, pyridine, 3-chloromethyl-, hydrochloride, 3-pyridylmethyl chloride hydrochloride, unii-bqa8fyp4yn, 3-chloromethyl pyridinium chloride, 3-chloromethyl pyridine.hcl
CID PubChem 23394
Nom IUPAC 3-(chlorométhyl)pyridine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CN=C1)CCl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Picolyl chloride hydrochloride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 137°C to 143°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 820g/L
Poids de la formule 164.04
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Aiguilles cristallines ou poudre