Learn More
3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazole (>90%), TRC
Code produit 30426286
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30426286 100 mg -
30410428 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30426286 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP475523100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87691-89-2
Formule moléculaire C11H13N3O
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Synonyme 1-(Benzisoxazol-3-yl)piperazine, 1-(Benzo[d]isoxazol-3-yl)piperazine, 3-(Piperazin-1-yl)benzo[d]isoxazole, 3-Piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole, 3-Piperazino-1,2-benzisoxazole
Nom IUPAC 3-piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole
SMILES C1CN(CCN1)c2noc3ccccc23
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazole
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H13N3O/c1-2-4-10-9(3-1)11(13-15-10)14-7-5-12-6-8-14/h1-4,12H,5-8H2
Poids de la formule 203.1059