Learn More
3-(pipérazine-1-yl)-1,2-benzisoxazole, 95 %, ACROS Organics™
Code produit 12095400 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12095400 5 g 5g
12085400 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12095400 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446700050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 87691-89-2
Formule moléculaire C11H13N3O
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Clé InChI ZDFQBFVFCPABKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-piperazin-1-yl benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzisoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole, 3-1-piperazino-1,2-benzisoxazole, 3-piperazinylbenzo d isoxazole, 3-piperazin-1-yl-benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzoxazole, 4 1,2-benzisoxazol-3-yl piperazine
CID PubChem 13232475
Nom IUPAC 3-pipérazine-1-yl-1,2-benzoxazole
SMILES C1CN(CCN1)C2=NOC3=CC=CC=C32
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Piperazin-1-yl)-1, 2-benzisoxazole
Point de fusion 69.0°C to 72.0°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.