Learn More
3-(pipéridine-1-ylméthyl)aniline, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10538053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10538053 1 g 1g
10312115 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10538053 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC45214DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 93138-55-7
Formule moléculaire C12H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 190.29
Numéro MDL MFCD04114502
Clé InChI SEJNYLBEEMVJNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-piperidin-1-ylmethyl aniline, 3-piperidin-1-ylmethyl phenyl amine, 3-1-piperidylmethyl aniline, 3-piperidylmethyl phenylamine, 3-1-piperidinylmethyl aniline, 3-piperidylmethyl aniline, benzenamine, 3-1-piperidinylmethyl, 3-piperidinylmethyl aniline, 1-3-aminobenzyl piperidine
CID PubChem 6484331
Nom IUPAC 3-(pipéridine-1-ylméthyl)aniline
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Piperidin-1-ylmethyl)aniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 190.29
Pourcentage de pureté 97%