Learn More
3-(pipéridin-4-yl)imidazo[1,5-a]pyridine (> 90%), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-(piperidin-4-yl)imidazo[1,5-a]pyridine |
| CAS | 301221-44-3 |
| Formule moléculaire | C12 H15 N3 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H15N3/c1-2-8-15-11(3-1)9-14-12(15)10-4-6-13-7-5-10/h1-3,8-10,13H,4-7H2 |
| SMILES | C1CC(CCN1)c2ncc3ccccn23 |
| Nom IUPAC | 3-pipéridine-4-ylimidazo[1,5-a]pyridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 201.268 |
| Poids de la formule | 201.127 |