Learn More
3-Acide pyridine carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10471553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10471553 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10471553 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur AC19919DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 498-95-3
Formule moléculaire C6H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Numéro MDL MFCD00005992 MFCD01630787
Clé InChI XJLSEXAGTJCILF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nipecotic acid, 3-piperidinecarboxylic acid, hexahydronicotinic acid, +/--nipecotic acid, h-dl-nip-oh, +/--3-piperidine carboxylic acid, dl-piperidine-3-carboxylic acid, nipecotic, h-nip-oh, 3-carboxypiperidine
CID PubChem 4498
ChEBI CHEBI:116931
Nom IUPAC Acide pipéridine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1CCCNC1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Piperidinecarboxylic acid
Note relative au nom Functional Group amine (alkyl)
     carboxylic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Beige-jaune à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre