Learn More
3-Piperidinobenzaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10525963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10525963 1 g Flacon en verre ambré 1g
10452083 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10133724 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10525963 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC34004DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 669050-72-0
Formule moléculaire C12H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 189.258
Clé InChI FXXQUTSXXILOMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-piperidinobenzaldehyde, 3-piperidin-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-piperidinyl, 3-piperidylbenzaldehyde, 3-1-piperidinyl benzaldehyde
CID PubChem 7164587
Nom IUPAC 3-pipéridine-1-ylbenzaldéhyde
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Piperidinobenzaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 189.26
Pourcentage de pureté 95%