Learn More
Acide 3-pipéridinobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10620725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10620725 1 g Flacon en verre ambré 1g
10461323 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10620725 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC34001DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 77940-94-4
Formule moléculaire C12H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 205.257
Numéro MDL MFCD06659081
Clé InChI FLQRORYAJSTYLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-piperidinobenzoic acid, 3-piperidin-1-yl benzoic acid, 3-piperidin-1-yl-benzoic acid, 1-3-carboxyphenyl piperidine, 3-1-piperidinyl benzoic acid, 3-piperidylbenzoic acid, benzoic acid,3-1-piperidinyl, benzoic acid, 3-1-piperidinyl
CID PubChem 2795552
Nom IUPAC Acide 3-pipéridine-1-ylbenzoïque
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Piperidinobenzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.26
Pourcentage de pureté 97%