Learn More
(3-piperidinophényl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10630725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10630725 250 mg Flacon en verre ambré -
10197352 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10630725 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC34009CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 852180-58-6
Formule moléculaire C12H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 191.274
Numéro MDL MFCD07772816
Clé InChI HNESBVGXCDQHLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-piperidinophenyl methanol, 3-piperidin-1-yl phenyl methanol, 3-piperidin-1-ylphenyl methanol, 3-piperidylphenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-1-piperidinyl
CID PubChem 7162330
Nom IUPAC (3-pipéridine-1-ylphényl)méthanol
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-Piperidinophenyl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 191.27
Pourcentage de pureté 97%