Learn More
Cytiva Collecteur de laboratoire 316SS à 3 places avec vannes de collecteur, bouchon d’extrémité et bouchon du raccord cannelé
Description
- Plusieurs adaptateurs sont disponibles, conçus pour s’adapter à la gamme d’entonnoirs de filtration Pall et à l’entonnoir de filtration magnétique réutilisable.
- La fin des collecteurs sales : Le collecteur est conçu pour s’adapter à la plupart des autoclaves de laboratoire en se séparant en composants gérables.
- Capacité de test double : La conception modulaire permet à deux collecteurs de se combiner pour former un collecteur standard à 6 places qui peut être facilement séparé pour la désinfection et/ou la stérilisation.
- Collecteurs qui s’adaptent à vous : Que vous soyez droitier ou gaucher, la configuration de votre flux de travaux de test est une deuxième nature. Les composants sont interchangeables et conçus avec un simple ajustement par glissement sur le collecteur.
Les adaptateurs sont vendus séparément
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable (316L) |
| Stérilité | Non stérile |
| Comprend | Vannes du collecteur, capuchon d’extrémité et bouchon de barbillon de tuyau |
| Nbre de positions | 3 |
| Nb par paquet | 1 ensemble/boîte |
| Type | Manifold de laboratoire |
| Dimensions (L x l x H) | 437 x 152 x 99 mm |
| Poids (métrique) | 1,7 kg |