Learn More
Gilac™ Crochet porte-manteau à 3 branches
Code produit 17978401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17978401 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17978401 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G090321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.63€
    3.61€ / 1 pièces
    Économisez 2.02€
    35% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le crochet porte-manteau à 3 branches est adapté aux besoins de la restauration collective et conçu pour un usage intensif.
  • Produit adapté aux besoins de la restauration collective.
  • Conçu pour une utilisation intensive.
  • Excellente durabilité et longévité.
  • Un produit original de la gamme GILAC Hygiene.
  • Fabriqué depuis de nombreuses années, ce produit permet un remplacement à l'identique facile.
Spécification
Largeur (impériale) 2,6 in
Dimensions Norme
Largeur (métrique) 65 mm