Learn More
3-propionylpyridine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372227 5 g 5g
11362227 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09711.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1570-48-5 | C8H9NO | 135.166 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1570-48-5
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.166
Numéro MDL MFCD00023589
Clé InChI VDNKJMUNLKAGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-propionylpyridine, 1-3-pyridyl propan-1-one, ethyl 3-pyridyl ketone, 1-pyridin-3-yl propan-1-one, 3-pyridyl ethyl ketone, 1-3-pyridinyl-1-propanone, 3-propionyl pyridine, 1-pyridin-3-yl-propan-1-one, ethyl pyridin-3-yl ketone, 1-propanone, 1-3-pyridinyl
CID PubChem 74074
Nom IUPAC 1-pyridine-3-ylpropan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CN=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Propionylpyridine
Densité 1.114
Point d’ébullition 109°C to 112°C (10 mmHg)
Indice de réfraction 1.524
Quantité 5 g
Beilstein 111365
Poids de la formule 135.17
Pourcentage de pureté ≥98%