Learn More
3-Propoxyaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Propoxyaniline |
| CAS | 4469-79-8 |
| Formule moléculaire | C9H13NO |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 3-Propoxy-phenylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13NO/c1-2-6-11-9-5-3-4-8(10)7-9/h3-5,7H,2,6,10H2,1H3 |
| SMILES | CCCOC1=CC=CC(=C1)N |
| Nom IUPAC | 3-propoxyaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.2 |