Learn More
Chlorhydrate de 3-pyrazolidinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10397421 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10397421 1 g Flacon en verre 1g
10307431 5 g Flacon en verre 5g
11976211 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10397421 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 335490010
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1752-88-1 | C3H7ClN2O | 122.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1752-88-1
Formule moléculaire C3H7ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 122.55
Numéro MDL MFCD00043787
Clé InChI HAYWTXQRYXYRAF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyrazolidinone hydrochloride, pyrazolidin-3-one hydrochloride, 4,5-dihydro-1h-pyrazol-3-ol hydrochloride, 3-pyrazolidinone, monohydrochloride, tetrahydro-3h-pyrazol-3-one hydrochloride, 3-pyrazolidinone hcl, 3-pyrazolidone hydrochloride, ksc493k0l, pyrazolidin-3-on-hydrochloride, pyrazolidin-3-one hydrogen chloride
CID PubChem 2733712
SMILES [H+].[Cl-].O=C1CCNN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Pyrazolidinone hydrochloride
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Nom IUPAC Pyrazolidin-3-one ; chlorhydrate
Poids de la formule 122.55
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre