Learn More
Acide 3-(pyrid-2-yloxy)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10788075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10788075 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10604975 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10788075 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC50201CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 51362-30-2
Formule moléculaire C12H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 215.208
Numéro MDL MFCD09025853
Clé InChI LYSIEAIIZBZRCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyridin-2-yloxy benzoic acid, 3-pyrid-2-yloxy benzoic acid, 3-2-pyridyloxy benzoic acid, 3-2 pyridyloxy-benzoic acid, 3-pyridin-2-yl oxy benzoic acid, benzoic acid, 3-2-pyridinyloxy
CID PubChem 21901423
Nom IUPAC Acide 3-pyridine-2-yloxybenzoïque
SMILES C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Pyrid-2-yloxy)benzoic acid
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 215.21
Pourcentage de pureté 95%