Learn More
Acide 3-pyrid-4-ylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10750054
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10750054 250 mg 250mg
10145632 1 g 1g
10337254 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10750054 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC35601CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 4385-78-8
Formule moléculaire C12H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 199.209
Clé InChI IYGIZNZSONLPSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyridin-4-yl benzoic acid, 3-pyridin-4-yl-benzoic acid, 3-pyrid-4-ylbenzoic acid, 3-4-pyridyl benzoic acid, 4-3-carboxyphenyl pyridine, 3-4-pyridinyl benzoic acid, 3-pyridin-4-yl benzoic acid, benzoic acid,3-4-pyridinyl, 5fl
CID PubChem 2795562
Nom IUPAC Acide 3-pyridine-4-ylbenzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC=NC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Pyrid-4-ylbenzoic acid
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 199.21
Pourcentage de pureté 97%