Learn More
3-pyridineacétamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471100
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11471100 25 g 25g
11461100 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11471100 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25692.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3724-16-1 | C7H8N2O | 136.154 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3724-16-1
Formule moléculaire C7H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 136.154
Numéro MDL MFCD08236789
Clé InChI YDHIMEXEGOCNHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyridin-3-yl acetamide, 3-pyridineacetamide, pyridine-3-acetamide, 2-3-pyridyl acetamide, 2-pyridine-3-yl-acetamide, 3-pyridine acetamide, 3-pyridylacetamide, acmc-1cs2v, 2-3-pyridinyl acetamide, 2-pyridin-3-yl acetamid
CID PubChem 564767
Nom IUPAC 2-pyridine-3-ylacétamide
SMILES C1=CC(=CN=C1)CC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Pyridineacetamide
Point de fusion 122°C to 124°C
Densité 1.17
Quantité 25 g
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 99%