Learn More
Acide 3-pyridineboronique, TRC
Code produit 30421760
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421760 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421760 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP9913502.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Pyridineboronic Acid
CAS 1692-25-7
Formule moléculaire C5 H6 B N O2
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4,8-9H
SMILES OB(O)c1cccnc1
Nom IUPAC Acide pyridine-3-ylboronique
Poids moléculaire (g/mol) 122.92
Poids de la formule 123.0492