Learn More
Acide 3-pyridineboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Pyridineboronic Acid |
| CAS | 1692-25-7 |
| Formule moléculaire | C5 H6 B N O2 |
| Quantité | 2 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4,8-9H |
| SMILES | OB(O)c1cccnc1 |
| Nom IUPAC | Acide pyridine-3-ylboronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 122.92 |
| Poids de la formule | 123.0492 |