Learn More
3-Pyridinecarboxaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Pyridinecarboxaldehyde |
| CAS | 500-22-1 |
| Quantité | 25 g |
| Formule moléculaire | C6H5NO |
| Synonyme | Nicotinaldehyde, 3-Formylpyridine, 3-Pyridinaldehyde, 3-Pyridinealdehyde, 3-Pyridylaldehyde, 3-Pyridylcarboxaldehyde, 3-Pyridylcarboxyaldehyde, NSC 8952, Nicotinealdehyde, Nicotinic aldehyde, Pyridine-3-carbaldehyde, Pyridine-5-carboxaldehyde, Rowalind, m-Formylpyridine, beta-Formylpyridine, beta-Pyridinecarbonaldehyde; |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-5H |
| SMILES | O=Cc1cccnc1 |
| Nom IUPAC | Pyridine-3-carbaldehyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 107.11 |
| Poids de la formule | 107.0371 |