Learn More
3-pyridineméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488553 250 g 250g
11478553 50 g 50g
11468553 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488553 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10381.30
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-55-0 | C6H7NO | 109.13 g/mol
3-Pyridinemethanol is a useful synthetic intermediate. Among other uses, it has been used in the synthesis of histone deacetylase inhibitors. It is also used to solubilize riboflavin and as a peripheral vasodilator; alcohol analog of nicotinic acid; a direct-acting peripheral vasodilator that is used in vasospasm and threatened gangrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’eau / l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’abri de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-55-0
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Numéro MDL MFCD00006407
Clé InChI MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyridinemethanol, nicotinyl alcohol, 3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridylmethanol, nicotinic alcohol, 3-pyridylcarbinol, roniacol, pyridylcarbinol, 3-pyridinylmethanol, pyridine-3-carbinol
CID PubChem 7510
Nom IUPAC (pyridin-3-yl)methanol
SMILES OCC1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Pyridinemethanol
Point de fusion -8°C to -6°C
Densité 1.13
Point d’ébullition 154°C (28 mmHg)
Point d’éclair 149°C (300°F)
Indice de réfraction 1.545
Quantité 250 g
Beilstein 107851
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,6527
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridine-3-methanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Pyridinemethanol