Learn More
Acide 3-pyridinepropionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10607274 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10607274 10 g Flacon en verre 10g
10581704 1 g Flacon en verre 1g
10249043 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10607274 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 390980100
 Article restreint
Expédition estimée: 23-04-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3724-19-4 | C8H9NO2 | 151.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3724-19-4
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Numéro MDL MFCD00274197
Clé InChI WDGXIUUWINKTGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-pyridyl propionic acid, 3-pyridinepropionic acid, 3-pyridinepropanoic acid, 3-pyridin-3-yl propanoic acid, 3-3-pyridyl propionicacid, pyridine-3-propionic acid, 3-3-pyridyl propanoic acid, 3-pyridin-3-yl propionic acid, pubchem8701, maybridge4_001332
CID PubChem 259624
Nom IUPAC Acide 3-pyridin-3-ylpropanoique
SMILES C1=CC(=CN=C1)CCC(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Pyridinepropionic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 153°C to 156°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Pyridinepropionic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.