Learn More
Chlorhydrate d’acide 3-pyridylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10061480 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10061480 2.5 g Flacon en verre 2.50g
10066253 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10061480 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131960025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6419-36-9 | C7H7NO2·ClH | 173.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6419-36-9
Formule moléculaire C7H7NO2·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 173.6
Numéro MDL MFCD00012819
Clé InChI XVCCOEWNFXXUEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-3-yl acetic acid hydrochloride, pyridine-3-acetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hydrochloride, 3-pyridylacetic acid hcl, pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hcl, 3-pyridinylacetic acid hcl, pyridine-3-acetic acid hcl, 2-3-pyridinyl acetic acid hydrochloride
CID PubChem 2723724
Nom IUPAC Acide 2-pyridine-3-ylacétique ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CN=C1)CC(=O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Pyridylacetic acid hydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 160°C to 161°C
Couleur Beige ou blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)CH2OOH·HCl
Quantité 2.5 g
Merck Index 10, 4635
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 173.6
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.