Learn More
3-Chlorhydrate d’acide pyridylacétique, TRC
Code produit 17973595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17973595 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17973595 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP9917651G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Pyridylacetic acid hydrochloride
CAS 6419-36-9
Formule moléculaire C7 H7 N O2 . Cl H
Quantité 1 g
Synonyme 3-Pyridineacetic acid hydrochloride (1:1), 3-Pyridineacetic acid, hydrochloride (8CI,9CI), 2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride, 3-Pyridylacetic acid hydrochloride, Pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2,(H,9,10);1H
SMILES Cl.OC(=O)Cc1cccnc1
Nom IUPAC acide 2-pyridine-3-ylacétique ; Chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 173.6
Poids de la formule 173.0244
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.