Learn More
3-pyrimidine-2-ylbenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10442104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10442104 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10442104 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC56304EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 263349-22-0
Formule moléculaire C11H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 184.20
Numéro MDL MFCD08056283
Clé InChI ZBAZYPXXIVHUFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyrimidin-2-yl benzaldehyde, 2-3-formylphenyl pyrimidine, 3-2-pyrimidinyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-2-pyrimidinyl, benzaldehyde, 3-2-pyrimidinyl, benzaldehyde, 3-2-pyrimidinyl-9ci
CID PubChem 22630818
SMILES O=CC1=CC=CC(=C1)C1=NC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Pyrimidin-2-ylbenzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Nom IUPAC 3-(pyrimidin-2-yl)benzaldehyde
Poids de la formule 184.2
Pourcentage de pureté 97%