Learn More
Acide 3-pyrimidine-2-ylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3-pyrimidin-2-yl-benzoic acid, 3-pyrimidin-2-yl benzoic acid, 2-3-carboxyphenyl pyrimidine, 3-2-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid,3-2-pyrimidinyl, benzoic acid, 3-2-pyrimidinyl, 3-pyrimidin-2-yl benzoicacid |
| Poids de la formule | 200.2 |
| Pourcentage de pureté | 97% |