Learn More
3-pyrimidine-2-ylbenzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10472454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10472454 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10275324 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10472454 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC56313CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 910036-92-9
Formule moléculaire C11H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 185.23
Numéro MDL MFCD09702384
Clé InChI MXSXDKVANPZCBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyrimidin-2-ylbenzylamine, 3-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, 3-pyrimidin-2-yl benzylamine, 1-3-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, 3-pyrimidin-2-ylphenyl methylamine, benzenemethanamine, 3-2-pyrimidinyl
CID PubChem 24229566
Nom IUPAC 1-[3-(pyrimidin-2-yl)phenyl]methanamine
SMILES NCC1=CC=CC(=C1)C1=NC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Pyrimidin-2-ylbenzylamine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 185.23
Pourcentage de pureté 95%