Learn More
3-pyrimidine-5-ylbenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10600335
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10600335 1 g -
10525953 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10600335 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC41704DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 640769-70-6
Formule moléculaire C11H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 184.198
Numéro MDL MFCD05864833
Clé InChI RAHJVJBPRWJPHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyrimidin-5-yl benzaldehyde, 3-pyrimidin-5-yl-benzaldehyde, 3-5-pyrimidinyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-5-pyrimidinyl, acmc-1b2vh, benzaldehyde,3-5-pyrimidinyl
CID PubChem 4187249
Nom IUPAC 3-pyrimidine-5-ylbenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C=O)C2=CN=CN=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Pyrimidin-5-ylbenzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 184.2
Pourcentage de pureté 97%