Learn More
Acide 3-pyrimidine-5-ylbenzoïque, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10412723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10412723 250 mg 250mg
10137662 1 g 1g
10377114 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10412723 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC41701CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Chemical Identifiers
CAS 852180-74-6
Formule moléculaire C11H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.197
Numéro MDL MFCD05864810
Clé InChI URQRFVRGUHUTMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyrimidin-5-yl-benzoic acid, 3-pyrimidin-5-yl benzoic acid, 3-5-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid,3-5-pyrimidinyl, benzoic acid, 3-5-pyrimidinyl, 3-pyrimidin-5-yl-benzoicacid, benzoic acid, 3-5-pyrimidinyl-9ci
CID PubChem 4187250
Nom IUPAC Acide 3-pyrimidine-5-ylbenzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CN=CN=C2
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 200.2
Pourcentage de pureté 97%