Learn More
3-pyrrolidine-1-ylaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10586714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10586714 10 g Flacon en verre ambré 10g
10177812 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10586714 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC38514EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 115833-93-7
Formule moléculaire C10H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 162.236
Clé InChI DNPBFTQZONVQDX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1518808
Nom IUPAC 3-pyrrolidine-1-ylaniline
SMILES C1CCN(C1)C2=CC(=CC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Pyrrolidin-1-ylaniline
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Synonyme 3-pyrrolidin-1-yl aniline, 3-pyrrolidin-1-yl-phenylamine, 3-1-pyrrolidinyl aniline, benzenamine,3-1-pyrrolidinyl, benzenamine, 3-1-pyrrolidinyl, 3-pyrrolidinylphenylamine, 3-pyrrolizinoaniline, acmc-20e1pl, 1-3-aminophenyl pyrrolidine
Poids de la formule 162.23
Pourcentage de pureté 97%