Learn More
3-pyrrolidine-1-ylbenzaldéhyde, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10779953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10779953 1 g 1g
10351563 250 mg 250mg
10225714 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10779953 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC38504DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 857283-89-7
Formule moléculaire C11H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 175.23
Numéro MDL MFCD07772825
Clé InChI KELYFFMWYRNGTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyrrolidin-1-yl benzaldehyde, 3-1-pyrrolidinyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1-pyrrolidinyl, 3-pyrrolidinylbenzaldehyde
CID PubChem 7164600
SMILES O=CC1=CC(=CC=C1)N1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 3-(pyrrolidine-1-yl)benzaldéhyde
Poids de la formule 175.23
Pourcentage de pureté 95%