Learn More
Acide 3-pyrrolidine-1-ylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10229822
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10229822 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10621465 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10229822 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC38501CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 72548-79-9
Formule moléculaire C11H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.23
Numéro MDL MFCD03426724
Clé InChI HRVWGEKZONYEMK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 651721
Nom IUPAC acide 3-pyrrolidine-1-ylbenzoïque
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Pyrrolidin-1-ylbenzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 3-pyrrolidin-1-yl benzoic acid, 3-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid, 3-1-pyrrolidinyl benzoic acid, benzoic acid, 3-1-pyrrolidinyl, 3-pyrrolidinylbenzoic acid, pubchem19568, 3-pyrrolidinobenzoic acid, 3-1-pyrrolidinyl benzoicacid, 1-3-carboxyphenyl pyrrolidine, benzoic acid,3-1-pyrrolidinyl
Poids de la formule 191.23
Pourcentage de pureté 97%